Learn More
Fisherbrand™ 9mm PP Short Thread Seal, Red, Center hole, Assembled septum
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
Marca: Fisherbrand™
295.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.37900kg
Descripción
- Eliminación del paso a presión de los septos
- Mejora de la capacidad de sellado
- Mejoría en la compatibilidad con muestreadores automáticos
- Flexibilidad a la hora de seleccionar el mejor septo para su instrumento y aplicaciones
- Ergonomía mejorada, textura agradable y estrías distribuidas de forma regular para facilitar la manipulación
- Se abren y cierran fácilmente con solo una vuelta
- Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
- Los cierres tienen el perfil de un tapón de rosca o a presión para ser compatibles con muestreadores automáticos robóticos
Especificaciones
Tapón de rosca corta | |
6 mm | |
9 mm | |
GC, HPLC | |
1 mm |
Silicona/PTFE | |
Rojo, Blanca | |
Polipropileno | |
100 | |
Tapón de rosca |