Learn More
Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) Process Labels
Designed to help prevent errors during the manufacturing process. Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) Process Labels are ideal for use in dusty situations and are often used to seal sacks after sampling.
51.40€
Especificaciones
Descripción Ultraadhesiva (UA): etiqueta de papel con dorso de papel de aluminio de gran calidad
Material Papel
Tipo de producto Etiqueta ultraadhesiva
Para utilizar con (equipo) Dispensador de etiquetas para etiquetas de 95 x 95 mm
Etiquetas por hoja 500 por rollo
Ver más especificaciones
Productos 10
Código de producto Marca Color Mostrar texto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Mostrar texto Precio Cantidad y disponibilidad  
12754758
Ver documentos Detalles de la promoción
Sampling Systems™
8220A-31
Azul Muestreado
51.40€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12764758
Ver documentos Detalles de la promoción
Sampling Systems™
8220A-33
Negro Expulsado
51.40€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15809491
Ver documentos Detalles de la promoción
Sampling Systems™
8220A-35
Rojo Dispensado
51.40€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15819491
Ver documentos Detalles de la promoción
Sampling Systems™
8220A-51
Amarillo, Rojo Alérgeno
51.40€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15829491
Ver documentos Detalles de la promoción
Sampling Systems™
8220A-52
Rojo Sucio
51.40€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15839491
Ver documentos Detalles de la promoción
Sampling Systems™
8220A-53
Verde Limpieza
51.40€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15849491
Ver documentos Detalles de la promoción
Sampling Systems™
8220A-54
Azul No indicado para uso en humanos
51.40€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15879481
Ver documentos Detalles de la promoción
Sampling Systems™
8220A-30
Verde Publicado
51.40€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15889481
Ver documentos Detalles de la promoción
Sampling Systems™
8220A-32
Naranja Cuarentena
51.40€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15899481
Ver documentos Detalles de la promoción
Sampling Systems™
8220A-34
Amarillo En proceso
51.40€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Very high strength adhesive - will even stick on very dusty surfaces
  • Large writing area
  • Each roll individually packed
  • Ideal for sealing holes in sacks
  • The label will not only record the fact that the sack has been sampled but it will prevent the sack from leaking powder as it is handled
  • Even after being submerged in water for 48 hours the UA label was intact, it was securely attached to the bag and could be written on using a ball point pen
  • Suitable for sticking on almost any surface
  • Color coded for improved recognition by operators
Especificaciones
Especificaciones
Ultraadhesiva (UA): etiqueta de papel con dorso de papel de aluminio de gran calidad
Etiqueta ultraadhesiva
500 por rollo
-20°C a +70°C
Papel
Dispensador de etiquetas para etiquetas de 95 x 95 mm
500/paquete
95 x 95 mm