missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ UKS-2600 Model Refrigerator

Marca:  Liebherr™ UKS 2600

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

Código de producto. 12058311

  • 998.74€ / cada uno


Fecha de envío estimada
del proveedor 31-05-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Especificación

252L
441 x 513 x 1047mm
General Purpose Refrigerator
220 to 230V, 170w
Internal illumination
47kg
For use at ambient temperature
1216mm
600mm
513mm
600 x 600 x 1216 mm
10° to 32°C
220 - 230V
1.4kWh/24 hr.
220 to 230V
170w
441mm
1047mm
UKS 2600
Videos