missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
UBN2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | UBN2 |
---|---|
Concentración | 0.18 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16818704
|
Proteintech
18844-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16808704
|
Proteintech
18844-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Ubinuclein 1 (UBN1) is a ubiquitously expressed evolutionarily conserved protein which binds to proliferation-promoting genes that are repressed by formation of senescence-associated heterochromatin foci (SAHF). Ubinuclein 1 associates with various transcription factors and with histone methyltransferase activity, is indispensable for SAHF formation and appears to be a regulator of senescence. Although in most cells ubinuclein is localized to the nucleus, in cells forming tight junctions it is recruited to the cell adhesion complexes, dependently on the cell density.Especificaciones
UBN2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q6ZU65 | |
254048 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
UBN2 |
0.18 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA2030, ubinuclein 2, UBN2 | |
UBN2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |