Learn More
Abnova™ UBL4 Recombinant Protein
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH43346
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 8266
Peso molecular 43.4
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16192332
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008266-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
16102342
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008266-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
AAH43346
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
43.4
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
UBL4A
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
8266
UBL4 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MQLTVKALQGRECSLQVPEDELVSTLKQLVSEKLNVPVRQQRLLFKGKALADGKRLSDYSIGPNSKLNLVVKPLEKVLLEEGEAQRLADSPPPQVWQLISKVLARHFSAADASRVLEQLQRDYERSLSRLTLDDIERLASRFLHPEVTETMEKGFSK
DX254E/DXS254E/G6PD/GDX/UBL4
UBL4A