Learn More
Ubiquitin (Autophagy Marker) Mouse, Clone: UBB/1748, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 7314-MSM1-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15911048
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Ubiquitin (Autophagy Marker)
Cell Surface, Cytoplasmic and Nuclear
UBB/1748
Unconjugated
Mouse
9kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
7314
IgG2c κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant fragment of human Ubiquitin protein (apprx. aa 1-119)
HeLa or Jurkat cells. Alzheimer s Brain
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.