Learn More
Ubiquitin (Autophagy Marker) Mouse, Clone: UBB/1748, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno Ubiquitin (Autophagy Marker)
Clon UBB/1748
Concentración 200μg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15921048
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
7314-MSM1-P1
100 μg
510.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15911048
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
7314-MSM1-P0
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
Ubiquitin (Autophagy Marker)
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant fragment of human Ubiquitin protein (apprx. aa 1-119)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
9kDa
UBB/1748
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
7314
IgG2c κ
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cell Surface, Cytoplasmic and Nuclear
HeLa or Jurkat cells. Alzheimer s Brain