missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
UBE2G2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | UBE2G2 |
---|---|
Concentración | 0.29 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16817293
|
Proteintech
10722-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16807293
|
Proteintech
10722-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The modification of proteins with ubiquitin is an important cellular mechanism for targeting abnormal or short-lived proteins for degradation. Ubiquitination involves at least three classes of enzymes: ubiquitin-activating enzymes, or E1s, ubiquitin-conjugating enzymes, or E2s, and ubiquitin-protein ligases, or E3s. UBE2G2 is a member of the E2 ubiquitin-conjugating enzyme family. The encoded protein shares 100% sequence identity with the mouse counterpart. This gene is ubiquitously expressed, with high expression seen in adult muscle.Especificaciones
UBE2G2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P60604, P60605 | |
22213, 294331, 7327 | |
UBE2G2 Fusion Protein Ag1082 | |
Primary | |
-20°C | |
UBE2G2 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
UBC7, UBE2G2, Ubiquitin carrier protein G2, Ubiquitin protein ligase G2 | |
UBE2G2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |