missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
UBE1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | UBE1 |
---|---|
Concentración | 0.22 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16815314
|
Proteintech
15912-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16805314
|
Proteintech
15912-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
UBE1 catalyzes the first step in ubiquitin conjugation to mark cellular proteins for degradation. This gene complements an X-linked mouse temperature-sensitive defect in DNA synthesis, and thus may function in DNA repair. It is part of a gene cluster on chromosome Xp11.23. Alternative splicing results in 2 transcript variants encoding the same protein, but with different 5′ UTR.Especificaciones
UBE1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P22314, Q02053, Q5U300 | |
22201, 314432, 7317 | |
UBE1 Fusion Protein Ag8703 | |
Primary | |
-20°C | |
UBA1 |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
A1S9, A1S9T, A1ST, AMCX1, GXP1, Protein A1S9, SMAX2, UBA1, UBA1A, UBE1, UBE1X, Ubiquitin activating enzyme E1 | |
Uba1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |