Learn More
Uvex™ U-Chem 3300 Chemical Protection Gloves
NBR-coated chemical protection gloves feature seamless, bamboo-viscose support material that is particularly kind to sensitive skin. Natural fibers help absorb moisture to prevent excessive perspiration.
Marca:  Uvex™ 6097110
Detalles adicionales : Peso : 0.07600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17200531
  • 99.00€ / 10 pares
Fecha estimada de envío: 02-11-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Guantes de protección frente a productos químicos recubiertos con NBR con material de soporte de fibra de bambú
  • Las fibras naturales son especialmente amables con la piel sensible
  • Cómodos de usar durante largos periodos
  • Resistente a una amplia variedad de productos químicos
  • Sin silicona según la prueba de impresión
Especificaciones
Especificaciones
Laboratorio
Azul
2121X
JKLOPT
Unisex
Bambú, nailon
32 cm
NBR
10
Tipo A
Manipulación de productos químicos, procesamiento de alimentos, inspección, laboratorio, mantenimiento, y productos farmacéuticos
Manopla
U-Chem 3300