missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ U-Cap Sport Bump Cap - Short Brim
An innovative bump cap with a hard shell element and honeycomb structure to absorb shock, in addition to greatly reducing the risk of head injuries. Short brim design ensures a wider field of upward vision.
Marca: Uvex™ 9794409
Detalles adicionales : Peso : 0.20900kg
Descripción
- Ideal para zonas en las que los cascos no son obligatorios, pero sigue habiendo riesgo de lesiones en la cabeza
- Elemento de protección duro innovador en diseño de armadillo, estructura de panal y elementos absorbentes de impactos
- Protección fiable contra impactos conforme a la norma EN 812
- El borde corto garantiza un campo más amplio de visión superior
Especificaciones
Gorra de protección | |
N.º | |
9794 U-Cap Sport | |
No estéril | |
Protección dura estilo armadillo |
Negro | |
Borde corto | |
Entre 52 y 54 cm | |
EN 812:2012 | |
Construcción, manejo de maquinaria, mampostería, pintura y obras de túnel |