missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ U-73343, 98%

Inactive analog of U-73122

550.00€

Especificaciones

Ensayo 0.98
CAS 142878-12-4
Peso de la fórmula 466.66g/mol
Sinónimo 1-[6-[((17beta)-3-Methoxyestra-1,3,5[10]-trien-17-yl)amino]hexyl]pyrrolidine-2,5-dione
Formato Powder
Ver más especificaciones

Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15495029 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
J62719.MB
25mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones

Especificaciones

0.98
466.66g/mol
Powder
White to Off-white
Signal Transduction Reagent
142878-12-4
1-[6-[((17beta)-3-Methoxyestra-1,3,5[10]-trien-17-yl)amino]hexyl]pyrrolidine-2,5-dione
Inactive analog of U-73122
136° to 138°C