Learn More
Alfa Aesar™ U-73343, 98%
Inactive analog of U-73122
Marca:  Alfa Aesar™ J62719.MB
Detalles adicionales : CAS : 142878-12-4 Peso : 0.00025kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15495029
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
25mg
Powder
0.98
C29H42N2O3
1-[6-[((17beta)-3-Methoxyestra-1,3,5[10]-trien-17-yl)amino]hexyl]pyrrolidine-2,5-dione
Signal Transduction Reagent
White to Off-white
Inactive analog of U-73122
142878-12-4
466.66g/mol
136° to 138°C
Videos
SDS Documentos