Learn More
DuPont™ Cubrebotas antideslizantes Tyvek™ IsoClean™
Click to view available options
Tamaño:
M
L
Longitud (métrico):
30.5 cm
37.5 cm
Descripción
- Costuras internas selladas
- Elástico acanalado en las espinillas y los tobillos
- Cordones en los tobillos
- Suelas Gripper™ antideslizantes que ofrecen una mayor resistencia
- No han sido procesados en limpio ni esterilizados.
Especificaciones
Tamaño | L |
Material | HDPE no tejido Tyvek™ |
Latex Free | Sí |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Esterilidad | No estériles |
Tipo de tapón | Cordones de fijación |
Tipo de suela | PVC antideslizante Gripper™ |
Tipo de costura | Costuras internas selladas |
Para utilizar con (aplicación) | Sectores biotecnológico, farmacéutico, electrónico y de fabricación de dispositivos médicos, otros entornos críticos o controlados |
Mostrar más |
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.