Learn More
DuPont™ Cubrezapatos desechables Tyvek™ IsoClean
Click to view available options
Tamaño:
M
L
Descripción
- Cordones de fijación
- Elásticos en los tobillos y suela antideslizante Gripper
- Las prendas y los accesorios Tyvek™ están compuestos de polietileno de alta densidad no tejido, lo que proporciona un equilibro ideal de protección, durabilidad y comodidad
- Tyvek™ es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los aerosoles y los líquidos basados en agua
- Las prendas y los accesorios fabricados con Tyvek™ IsoClean se utilizan en los sectores biotecnológico, farmacéutico, electrónico y de fabricación de dispositivos médicos
- Aptas para su uso en salas limpias de clase ISO 6 y superior
- Sin lavar en sala limpia ni esterilizar
Especificaciones
Tamaño | L |
Material | Tyvek |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Tipo de tapón | Elástico |