Learn More
Clorhidrato de tiramina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081995
20.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
60-19-5
C8H12ClNO
173.64
MFCD00012901
RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
tyramine hydrochloride, 4-2-aminoethyl phenol hydrochloride, 4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, tyrosamine hydrochloride, tyramine monochloride, p-tyramine hydrochloride, phenol, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, p-tryamine hydrochloride, tyramine hcl, unii-z5kdh3h147
66449
hydrogen 4-(2-aminoethyl)phenol chloride
[H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
60-19-5
C8H12ClNO
173.64
MFCD00012901
RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
tyramine hydrochloride, 4-2-aminoethyl phenol hydrochloride, 4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, tyrosamine hydrochloride, tyramine monochloride, p-tyramine hydrochloride, phenol, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, p-tryamine hydrochloride, tyramine hcl, unii-z5kdh3h147
66449
hydrogen 4-(2-aminoethyl)phenol chloride
[H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C=C1
Reagent for fluorescence enzyme immunoassay
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tyramine hydrochloride
Punto de fusión 271°C to 274°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3627058
Índice Merck 14,9835
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.65
Porcentaje de pureza 98%