Learn More
[Tyr0] Fibrinopeptide A, Human, Alfa Aesar™
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar J66132.#0
Detalles adicionales : Peso : 0.00005kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447379
  • 337.00€ / 5 miligramos
Fecha estimada de envío
05-01-2021
Especificaciones
1699.73
Human
Solid
RUO
[Tyr0] Fibrinopeptide A, human
HPLC
5mg
Tyr-Ala-Asp-Ser-Gly-Glu-Gly-Asp-Phe-Leu-Ala-Glu-Gly-Gly-Gly-Val-Arg
-30° to -10°C
Solid
Videos
SDS Documentos
For Research Use Only