Learn More
[Tyr4, D-Phe12] Bombesin, Alfa Aesar™
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar J66313.M¬
Detalles adicionales : CAS : 108437-89-4 Peso : 0.00001kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497619
  • 72.10€ / 1 miligramo
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
1679.89
1mg
Glp-Gln-Arg-Tyr-Gly-Asn-Gln-Trp-Ala-Val-Gly-D_Phe-Leu-Met-NH2
-30° to -10°C
[Tyr4, D-Phe12] Bombesin
HPLC
Solid
RUO
Bombesin Receptor Antagonist
Solid
Videos
SDS Documentos
For Research Use Only