missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Viales con cuello de rosca transparentes tipo N24
Marca: Macherey-Nagel™ 702023
36.57 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Transparente | |
40 ml | |
Con rosca con parte superior cerrada | |
100 | |
Plano | |
100/Paq. |
27,5 mm | |
Para análisis VOC/COT | |
Cuello de rosca, con rosca con parte superior cerrada | |
100/Paq. | |
95 mm | |
Vial con cuello roscado |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido