Learn More
Macherey-Nagel™ Microviales con cuello para encapsular de tipo N11
Adecuados para funcionar en muestreadores automáticos sin necesidad de utilizar un adaptador. Los microviales con cuello para encapsular de tipo N 11 Macherey-Nagel™ son viales de vidrio de fondo plano de última generación para volúmenes pequeños de muestras para su uso en cromatografía de gases (GC) y cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC).
Marca: Macherey-Nagel™ 702891
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricados con vidrio de primera clase hidrolítica, con muy buena resistencia química para soluciones ácidas y neutras1
- Fondo plano para mayor estabilidad y equilibrio
- Envasados en 100 piezas en una caja de polipropileno
- Para su uso con muestras estándar en cromatografía de gases y líquidos
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio | |
GC y HPLC | |
Cuello para encapsular N 11 | |
Caja de polipropileno | |
Fondo plano | |
100/Paq. |
11,6 mm | |
0,2 ml | |
inserto de 0,2 ml integrado | |
100 | |
Embudo | |
32 mm | |
N11 |