Learn More
Macherey-Nagel™ Tapón con anillo a presión montado de tipo N 11
Montados y listos para usar. El tapón con anillo a presión montado de tipo N 11 Macherey-Nagel™ es un tapón con anillo a presión de PE resistente con orificio central (azul) equipado con septos con revestimiento de silicona blanca/PTFE rojo para su uso en viales con anillo a presión N 11.
Marca: Macherey-Nagel™ 702710.1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Tapones de rosca unidos de tamaño N11 con septos conectados con firmeza con el tapón, por lo que las agujas no pueden empujar los septos en el vial
- El septo de PTFE rojo es químicamente resistente y permite las punciones
- El revestimiento de silicona blanca permite realizar punciones repetidas al evitar daños en el corte
- Envasados con 100 tapones montados en bolsas de polietileno (los viales se venden por separado)
Especificaciones
Tapón con orificio central, septos acoplados | |
Polietileno | |
Dureza: 45° shore A | |
Septos | |
100/Paq. | |
A presión |
Rojo, Blanco, Azul | |
No | |
Cromatografía (GC, HPLC) | |
Montado | |
Septos de 1 mm | |
N11 |