Learn More
Justrite™ Lata de seguridad de acero para estante de tipo I con grifo inferior 08540
Marca:  Justrite™ 7225140Z
Detalles adicionales : Peso : 3.20000kg
Código de producto. 12961385
  • 230.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Recipiente para estante
9,46 L
Acero
298 mm
Certificación FM, CARB, NFPA, OSHA
Rojo
292 mm