Learn More
Justrite™ Lata de seguridad de polietileno para estante de tipo I
Marca: Justrite™ 14545Z
Detalles adicionales : Peso : 3.50000kg
Especificaciones
Recipiente para estante | |
18,93 L | |
Polietileno | |
292 mm |
Certificación FM, NFPA, OSHA | |
Rojo | |
432 mm |