Learn More
Bochem™ Vaso de precipitados de acero inoxidable tipo I 18/10
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Descripción
- Fabricado con acero inoxidable 18/10
- Forma cónica
- Con asa y boquilla
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 125 mm |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Material | Acero inoxidable (18/10) |
Altura (métrico) | 90 mm |
Incluye | Asa, boquilla |
Tipo | Vaso de precipitados |
Graduated | Sí |
Modelo | Cónicos |