Learn More
Brady™ Tope de seguridad tipo C
Protect corners and edges with this Type C Safety Bumper. Dual function: indicates hazardous situations and softens any impacts.
Marca: Brady™ 225024
Detalles adicionales : Peso : 1.75000kg
Descripción
- Topes de seguridad
- Indica situaciones peligrosas y reduce el riesgo de accidentes por impacto
Especificaciones
10 paquete | |
Self-adhesive Safety Bumpers - Cover (c) | |
Indica situaciones peligrosas y reduce el riesgo de accidentes por impacto | |
Topes de seguridad | |
Termoplástico celular |
29.53 in. | |
Amarillo, negro | |
151mm | |
5.94 in. | |
0,75 m |