Learn More
Brady™ Topes de seguridad de poliuretano tipo C
80.91€
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 40 mm |
---|---|
Material | Poliuretano |
Tipo | Topes de seguridad |
Para utilizar con (aplicación) | Advierte de posibles peligros o ayuda a evitar lesiones por impacto |
Longitud (métrico) | 1 m |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11711975
|
Brady™
225019 |
Fotoluminiscente, negro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
40 mm | |
Topes de seguridad | |
1 m |
Poliuretano | |
Advierte de posibles peligros o ayuda a evitar lesiones por impacto | |
1 unidad |