Learn More
Brady™ Topes seguridad de poliuretano tipo B
Elija estos topes de seguridad para todo tipo de aplicaciones, para advertir de posibles peligros o proteger de lesiones por impactos.
Marca:  Brady™ 225015
Detalles adicionales : Peso : 0.67000kg
Código de producto. 11781965
  • 65.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Protección contra impactos
  • Elija estos topes de seguridad para todo tipo de aplicaciones, para advertir de posibles peligros o proteger de lesiones por impactos
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Safety Bumpers - Yellow/Black
1.57 in
Topes de seguridad
Poliuretano
39.4 in.
Amarillo, negro
Advierte de posibles peligros o ayuda a evitar lesiones por impacto
40 mm
1 m