Learn More
Asecos™ Armarios de seguridad para debajo de la mesa tipo 90
Almacenamiento seguro de líquidos inflamables bajo mesas de trabajo, superficies de trabajo, mostradores o campanas de laboratorio de acuerdo con EN 14470-1. Con una altura de 800 mm, estos armarios cuentan con una altura interior maximizada que los hace idóneos para el almacenamiento de grandes contenedores. 
Marca:  Asecos™ 30107-001-30762
Detalles adicionales : Peso : 195.70000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15315579
  • 3499.45€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Resistencia al fuego de 90 minutos – probado según la norma DIN EN 14470-1
  • Robusta estructura de acero laminado con revestimiento en polvo
  • Cilindro de bloqueo con indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
  • Conductos de aire integrados listos para su conexión (NW 75) a un sistema de escape técnico
  • Tres modelos diferentes disponibles con puertas o cajones
  • Entre las opciones para el interior se incluyen cajón de segundo nivel, balda con orificios, bandeja extraíble y sumidero de recogida
Especificación
Especificación
EN 14470-1 with a fire resistance of 90 minutes
626 x 979 x 701mm
Storage of flammable liquids
701mm
Powder-coated
1102mm
Light Gray
626mm
Winged
800mm
Two wing doors, one perforated insert and one bottom collecting sump
200kg
979mm
Steel
Videos