missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Asecos™ Armarios de seguridad para debajo de la mesa tipo 90

Almacenamiento seguro de líquidos inflamables bajo mesas de trabajo, superficies de trabajo, mostradores o campanas de laboratorio de acuerdo con EN 14470-1. Con una altura de 800 mm, estos armarios cuentan con una altura interior maximizada que los hace idóneos para el almacenamiento de grandes contenedores. 

Marca:  Asecos™ 30107-001-30712

Detalles adicionales : Peso : 214.70000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15305579

  • 3978.00€ / cada uno


Fecha de envío estimada
del proveedor 26-04-2019
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Resistencia al fuego de 90 minutos – probado según la norma DIN EN 14470-1
  • Robusta estructura de acero laminado con revestimiento en polvo
  • Cilindro de bloqueo con indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
  • Conductos de aire integrados listos para su conexión (NW 75) a un sistema de escape técnico
  • Tres modelos diferentes disponibles con puertas o cajones
  • Entre las opciones para el interior se incluyen cajón de segundo nivel, balda con orificios, bandeja extraíble y sumidero de recogida
Especificación

Especificación

EN 14470-1 with a fire resistance of 90 minutes
626 x 979 x 701mm
Storage of flammable liquids
701mm
2
200kg
979mm
Steel
626mm
Winged
800mm
Two wing doors, two drawers and one bottom collecting sump
Powder-coated
1102mm
Light Gray
Videos