Learn More
asecos™ Tipo 90 armario bajo de seguridad para residuos UB-T-90E modelo UB90.060.110.2T:0014 en acero inoxidable - PREMIUM
Tipo 90 armario bajo de seguridad para residuos UB-T-90E modelo UB90.060.110.2T:0014 color del cuerpo gris claro (RAL 7035) con puertas batientes en acero inoxidable inlcusivo sistema de recogida deresiduos PREMIUM y control de flujo
Marca: asecos™ 3652188238347
Alertas:
Solo para uso en interiores
Descripción
Recogida segura y homologada de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Funcionamiento / construcción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada
- Manipulación fácil y cómoda: Las puertas pueden permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura. Cierre automático de las puertas en caso de incendio
- Cómodo: acceso seguro a los componentes para la recogida de residuos en el armario - Ángulo de apertura de la puerta de 93°
- Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)
- Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento fácil del armario
- Ventilación: Conductos de ventilación integrados listos para conexión (DN50) a un sistema de ventilación
equipamiento interior con
- 2 x Bandeja extraíble STAWA-R Desecho con placa de posicionamiento incl. 3x pasaparedes protegida contra incendios, acero inoxidable
- 4 x Bidón 10 L, polietileno conductivo
- 2 x accesorios para el sistema de residuos kit de monitoreo con caja de señales
- 1 x Controlador de flujo monitorizado
Certificados
- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- DIN conforme a la norma EN 16121/16122
- Conformidad CE
Especificaciones
452 mm | |
Doble, Ala, Wing | |
50 kg | |
2 | |
Cajón | |
455.25 lb. | |
979 mm | |
22.60 in. | |
502 mm | |
Armario Bajo de Seguridad Para Residuos |
574 x 1102 x 600 mm | |
Recogida segura y homologada de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo | |
UB90.060.110.2T:0014 | |
2 | |
Conductivo | |
206.5 kg | |
Gris claro, Acero inoxidable, Light Gray | |
23.62 in. | |
Yeso, Acero inoxidable, Gypsum | |
43.38 in. |