Learn More
asecos™ Tipo 90 armario bajo de seguridad UB-T-90
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
Marca: asecos™ 3590000130487
Alertas:
Solo para uso en interiores
Descripción
- Construcción sólida y duradera: cuerpo fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo
- Manejo sencillo con comodidad: las puertas se detienen en cualquier posición, con cierre automático en caso de incendio
- Fácil de utilizar: acceso a todos los recipientes, 93° de apertura de la puerta batiente, interior del armario completamente visible
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cerradura de cilindro e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
- Móvil: ruedas pivotantes con zócalo (disponible opcionalmente), facilidad de movimiento del armario
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para la conexión (DN 50) a un sistema de escape técnico
Certificados
- Resistencia al fuego: 90 minutos
- Tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1
- Conformidad con DIN EN 16121/16122
- Certificado GS
- Conformidad CE
Especificaciones
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, conformidad CE | |
600 mm | |
470 x 482 x 702 mm | |
Left-hinged, Wing | |
27,64 in | |
702 mm | |
50 kg | |
1 | |
Cajón | |
321 lb. | |
18,50 in | |
470 mm | |
23,62 in | |
Gypsum | |
23,35 in |
18,98 in | |
482 mm | |
600 x 593 x 800 mm | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
800 mm | |
(1) drawer max. interior height (sheet steel powder-coated (electrically conductive)) | |
UB90.080.059.060.T | |
1 | |
Plano | |
146 kg | |
593 mm | |
Light Gray | |
31,50 in | |
Safety Storage Cabinet (Under Bench) |