Learn More
asecos™ Armarios de seguridad tipo 90
Ofrece protección frente a la corrosión, arañazos e impactos y tiene una superficie fácil de limpiar.
2904.95€ - 4048.92€
Especificaciones
Fondo exterior (métrico) | 615mm |
---|---|
Tipo de producto | Armario de seguridad |
Altura exterior (métrico) | 1968mm |
Código de producto | Marca | Dimensiones interiores (F x An x Al) | Configuración | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones interiores (F x An x Al) | Configuración | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11343543
|
asecos™
30117-001-30149 |
520 x 1050 x 1740 mm | Door Open Arrest System, AGT And TSA, 6 Pull-Out Drawers | Light Gray |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11974866
|
asecos™
30231-002-30269 |
520 x 450 x 1740 mm | 6 shelves, door open arrest system and TSA | Warning Yellow |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Construcción resistente y puerta con triple bisagra muy duradera
- Elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento
- Protección mejorada frente a la corrosión, superficie resistente a arañazos e impactos y fácil de limpiar
- Manejo cómodo con una sola mano para armarios de doble puerta (AGT)
- Sistema anticaídas de puertas abiertas y uso sencillo (estándar)
- Eliminación y almacenamiento cómodos y seguros de recipientes.
- Cierre automático de puertas de serie (TSA) que libera las puertas inmovilizadas transcurridos aproximadamente 60 segundos.
- Señal acústica y visual antes de cerrar
- Puertas bloqueables para evitar el uso no autorizado con bloqueo de cilindro (se puede integrar en un sistema de bloqueo) e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
- Base de transporte integrada fácil de desplazar con cubierta de base opcional extraíble
- Fácil alineación mediante elementos de ajuste para compensar suelos irregulares
- Rápida puesta en funcionamiento de conductos de aire integrados listos para su conexión al sistema de escape técnico (NW 75)
- Concepto de dos colores: el nuevo aspecto de dos colores con selección de siete colores de puerta
- Ofrece la máxima individualidad y un aspecto moderno
- Horno probado (ensayo de tipo) de acuerdo con las normas EN 14470-1
- Resistencia al fuego de 90 minutos
- Aprobación GS y conformidad CE
- Conformidad con norma EN 14727 (mobiliario de laboratorio)
Especificaciones
615mm | |
Armario de seguridad | |
1968mm |