Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad V-MOVE-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
Marca:  asecos™ 3508604035104
Detalles adicionales : Peso : 547.92627kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15937766
  • 6662.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
para ver el stock
Alertas:
For indoor use only
Descripción
Descripción
  • Construcción sólida y duradera: cuerpo exterior sólido, de alta calidad, resistente a los arañazos con superficie revestida en polvo
  • Apertura y cierre electrónico: el cajón vertical se abre y cierra con solo pulsar un botón
  • Acceso perfecto: el cajón vertical proporciona una vista general y un acceso sencillo a los recipientes almacenados
  • Siempre cerrado: cierre automático de puertas en serie (TSA) después de unos 60 segundos con señal acústica y visual antes del cierre del cajón
  • Ningún uso no autorizado: cajón vertical bloqueable con bloqueo de cilindro (se puede integrar en un sistema de bloqueo) e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Especificaciones
Especificaciones
1750 mm
4 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior, 5 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo)
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
775 mm
Acero
860 × 819 × 1966 mm
775 × 701 × 1750 mm
Estándar
1966 mm
V90.196.081.VDAC:0013
2
Puertas de cajones verticales de color amarillo de advertencia
Armario de almacenamiento de seguridad
701 mm
Con textura revestida en polvo
819 mm
611 kg
Gris, Amarillo de advertencia
860 mm
Cierre automático, Corredera
9
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, conformidad CE