Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad S-PHOENIX touchless-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
4001.50€ - 6550.80€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, conformidad CE
Material Acero
Tipo de producto Armario de almacenamiento de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 1968 mm
Ver más especificaciones
Alertas:
For indoor use only
Productos 10
Código de producto Marca Anchura exterior (métrico) Fondo exterior (métrico) Configuración Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Anchura exterior (métrico) Fondo exterior (métrico) Configuración Precio Cantidad y disponibilidad  
15953766
Ver documentos Detalles de la promoción
asecos™
3023700233659
596 mm 616 mm 3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15993766
Ver documentos Detalles de la promoción
asecos™
3023700233663
596 mm 616 mm 3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (320 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15903776
Ver documentos Detalles de la promoción
asecos™
3023700233681
596 mm 616 mm 4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15923776
Ver documentos Detalles de la promoción
asecos™
3023700233683
596 mm 616 mm 6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15934276
Ver documentos Detalles de la promoción
asecos™
3031700233695
596 mm 749 mm 4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15954276
Ver documentos Detalles de la promoción
asecos™
3031700233697
596 mm 749 mm 6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15922756
Ver documentos Detalles de la promoción
asecos™
3012000233715
1196 mm 616 mm 3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15962756
Ver documentos Detalles de la promoción
asecos™
3012000233719
1196 mm 616 mm 3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (365 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15912766
Ver documentos Detalles de la promoción
asecos™
3012000233724
1196 mm 616 mm 4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15932766
Ver documentos Detalles de la promoción
asecos™
3012000233726
1196 mm 616 mm 6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Funcionamiento / construcción
  • Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, puerta con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
  • Puerta plegable con ahorro de espacio: Menos espacio necesario delante del armario cuando la puerta está abierta
  • Uso práctico: El sensor detecta a la persona en el plazo de 2 segundos aproximadamente
  • Cómodo y seguro: Tras detectar a la persona, la puerta plegable se abre de forma automática en un plazo de 5 segundos. El sensor detecta la persona que está trabajando y mantiene la puerta plegable abierta
  • Siempre cerrado: Si alguien deja activado el sensor remoto detector del área, la puerta plegable se cerrará de forma automática en una plazo de 30 segundos
  • Ningún uso no autorizado: Puerta con cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
  • Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
  • Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
equipamiento interior con
  • 6 x cajón extraíble, capacidad de carga: 25 kg, volumen: 6 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
  • 1 x cubeto de retención solamente en combinación con/bajo cajones, volumen: 22 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
Certificados
  • 90 minutos de resistencia al fuego
  • comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
  • conforme a la norma EN 16121/16122
  • conformidad CE
Especificaciones
Especificaciones
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, conformidad CE
Armario de almacenamiento de seguridad
1968 mm
Liso con revestimiento en polvo
Acero
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
1742 mm