Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad S-PEGASUS-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Marca:  asecos™ 30242-002-33740
Detalles adicionales : Peso : 204.26849kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15924076
  • 2552.23€ / cada uno
Fecha estimada de envío
22-09-2020
Añadir a la cesta
Alertas:
For indoor use only
Descripción
Descripción
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Funcionamiento / construcción
  • Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, puerta con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
  • Cómodo y seguro: Puerta con sistema de bloqueo de serie para una carga/descarga segura de los recipientes
  • Siempre cerrado: El cierre de puerta automático de serie (TSA) libera la puerta bloqueada tras aprox. 60 segundos. Señal acústica y visual antes del cierre
  • Ningún uso no autorizado: Puerta con cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
  • Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
  • Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
equipamiento interior con
  • 2 x cajón extraíble, capacidad de carga: 25 kg, volumen: 5 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
Certificados
  • 90 minutos de resistencia al fuego
  • comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
  • conforme a la norma EN 16121/16122
  • Certificado GS
  • conformidad CE
Especificaciones
Especificaciones
90 minutos de resistencia al fuego, comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1, conforme a la norma EN 16121/16122, Certificado GS, conformidad CE
524 mm
616 x 596 x 1298 mm
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
1072 mm
S90.129.060.WDAC
recubrimiento plástico
203,00 kg
450 mm
Plancha de acero
616 mm
524 x 450 x 1072 mm
con puerta batiente y sistema automático de cierre de puerta (TSA), Left-hinged, Auto-Closing
1298 mm
2 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
1
Armario de seguridad
596 mm
Amarillo seguridad (RAL 1004)