Learn More
asecos™ Armario de almacenamiento de seguridad tipo 90 S-CLASSIC-90
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
en la oferta
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |
---|---|
Fondo exterior (métrico) | 616 mm |
Fondo interior (métrico) | 524 mm |
Material | Acero |
Tipo de producto | Armario de seguridad |
Código de producto | Marca | Configuración | Color | Altura exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Configuración | Color | Altura exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15922786
|
asecos™
3012100133744 |
2 estantes, 1 inserto perforado (285 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro | 1298 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15566855
|
asecos™
3012100233744 |
2 estantes, 1 inserto perforado (285 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo | 1298 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15932956
|
asecos™
3020400133705 |
3 estantes, 1 inserto perforado (370 mm), 1 sumidero inferior de 22 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro | 1968 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15902986
|
asecos™
3020400233705 |
3 estantes, 1 inserto perforado (370 mm), 1 sumidero inferior de 22 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo | 1968 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15932786
|
asecos™
3012100133745 |
3 estantes, 1 inserto perforado (185 mm), 1 sumidero inferior de 33 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro | 1298 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15902816
|
asecos™
3012100233745 |
3 estantes, 1 inserto perforado (185 mm), 1 sumidero inferior de 33 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo | 1298 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15536855
|
asecos™
3011500233715 |
3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior de 33 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo | 1968 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15992476
|
asecos™
3011500133719 |
3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (135 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro | 1968 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15992506
|
asecos™
3011500233719 |
3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (135 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo | 1968 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Especificaciones
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE | |
524 mm | |
Armario de seguridad | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
3 |
616 mm | |
Acero | |
Con aletas | |
2 | |
Liso con revestimiento en polvo |