Learn More
asecos™ Armario de almacenamiento de seguridad tipo 90 Q-CLASSIC-90 con una sola puerta
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
Marca: asecos™ 3007304134376
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
- Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, superficie resistente a los arañazos y a los impactos, fácil de limpiar
- Manejo sencillo con comodidad: las puertas se detienen en cualquier posición, con cierre automático en caso de incendio
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con bloqueo de cilindro (se puede integrar en un sistema de bloqueo) e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
- Transporte sencillo: zócalo de transporte integrado con panel de zócalo opcional y extraíble
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conectarlos (DN 75) con un sistema de escape técnico y rueda de centrifugación en la rejilla de escape para indicar la ventilación técnica suficiente
- Resistencia al fuego de 90 minutos
- Tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1
- Conformidad EN 16121/16122
- Certificado GS
- Conformidad CE
Especificaciones
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE | |
615 mm | |
puertas de color gris claro | |
615 × 599 × 1953 mm | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
1647 mm | |
1 | |
324 kg | |
450 mm | |
90 mm | |
Armario de seguridad |
4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | |
522 mm | |
522 x 450 x 1647 mm | |
Abatible, Con bisagras a la derecha | |
1953 mm | |
Q90.195.060.R | |
Con textura revestida en polvo | |
599 mm | |
Gris, Gris claro | |
Acero |