Descripción
- El material ligero y transpirable garantiza una combinación excelente de comodidad y seguridad
- Hermético a partículas y salpicaduras hasta cierto punto
- Libre de sustancias que interfieren con los agentes humectantes
- Material: Polipropileno no tejido laminado con película de polietileno
- Solapa con cremallera autoadhesiva para una protección óptima
- Propiedades antiestáticas
- Protección contra enfermedades infecciosas
- Material no tejido agradable a la piel en el interior
- Cintura elástica para un ajuste perfecto
- Cierres seguros y cómodos gracias a las bandas elásticas de la capucha, los brazos y las piernas
- Cremallera bidireccional
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sobretodos para sala estéril |
| Tamaño | 3XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Abrir |
| Estilo de manguito | Elástico cubierto |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |