Learn More
TYMS Mouse anti-Human, Clone: 1F5B7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno TYMS
Clon 1F5B7
Concentración 1 mg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16828875
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
66725-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16818875
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
66725-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Thymidylate Synthase (TS) (EC 2.1.1.45) converts deoxyuridine monophosphate (dUMP) to deoxythymidine monophosphate (dTMP), which is essential for DNA biosynthesis. TS is a critical target for the fluoropyrimidines, an important group of antineoplastic drugs that are widely used in the treatment of solid tumors. Both 5-FU and fluorodeoxyuridine are converted in tumor cells to FdUMP which inactivates TS by formation of a ternary covalent complex in the presence of the folate cofactor 5,10-methylenetetrahydrofolate. Expression of TS protein is associated with response to 5-fluorouracil (5-FU) in human colorectal, gastric, head and neck, and breast carcinomas.
Especificaciones
Especificaciones
TYMS
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
HsT422, Thymidylate synthase, thymidylate synthetase, TMS, TS, TSase, TYMS
TYMS
IgG1
Protein G
Antibody
1F5B7
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Human
P04818
7298
TYMS Fusion Protein Ag7027
Primary
-20°C
TYMS
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats