Learn More
Heidolph instruments Tygon (Standard) Tubing
Adecuado para aplicaciones estándar.Los tubos estándar Heidolph™ Tygon™ son duraderos y resistentes.
Marca:  Heidolph instruments 525-66000-00
17.67 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10628582
  • 23.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • No tóxico.
  • No oxidante.
  • Buena resistencia a ácidos, bases y medios inorgánicos.
  • Permeabilidad a los gases muy baja.
  • Buena vida de rendimiento.
Especificaciones
Especificaciones
Tubos estándar
Esterilizable en autoclave
Termoplástico
1,6 mm
No tóxicos, no oxidantes, buena resistencia a ácidos, bases y medios inorgánicos, muy baja permeabilidad a gases, buena vida útil.
No estéril
8,8 m de agua
La segregación de plastificadores es posible.
Tiempo continuo/corto a 0,7/1,7 bar
de 75 °C
FDA (21 CFR 177.2601) y GLP
3,1 mm
6,3 mm
bomba
-50 °C
Esterilizable en autoclave durante 30 min (a 1 bar y 120 °C (el material puede cambiar de color) o con óxido de etileno).
Muy bajo
Transparente
Buena