Learn More
Ismatec™ Tygon™ ST Standard 2-stop Tubing
Inexpensive, all around 2-stop tubing for general laboratory applications. Ismatec™ Tygon™ ST Standard 2-stop Tubing requires extension tubing on both suction and discharge sides.
Marca:  Ismatec™ SC0016T
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10065100
Cantidad Precio
1 38.98€ / paquete de 12
10 35.90€ / paquete de 12
Envío estimado: 09-12-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Transparentes.
  • Resistentes a casi todos los productos químicos inorgánicos.
  • Insípidos.
  • Pared interior lisa y pulida.
  • Baja permeabilidad a los gases.
  • No se deterioran ni oxidan.
  • Alta constante dieléctrica.
  • Posible lixiviación del plastificante.
  • Aplicaciones
    • Ácidos: Buena
    • Soluciones alcalinas: Buena
    • Disolventes: No se recomienda
    • Presión: razonable
    • Vacío: Buena
    • Medios viscosos: Excelente
    • Medios estériles: Limitada
  • Cumple con: FDA 21 CFR1,5.3,0
  • Esterilización
    • Esterilizable en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar (15 psi) y 121 °C; los tubos parecerán lechosos.
    • Esterilización por gas con óxido de etileno.
    • No se recomiendan para el uso con carbohidratos
Especificaciones
Especificaciones
FDA 21 CFR1,5.3,0
Esterilizable en autoclave
40 cm
Tubos de 2 tapones
-50 °C
DI de 1,42mm, DE de 3,14mm
Posible lixiviación del plastificador
Buena
Código de color: Amarillo-amarillo
Tygon ST
0,86 mm
Aplicaciones generales de laboratorio, tubos de 2 tapones para casetes de CA
12 uds./paq.
C02 360, O2 80, N2 40
Transparente
74°C