Learn More
Ismatec™ Tygon™ Sl Silicone 3350 Platinum 2-stop Tubing
Platinum-cured 2-stop silicone tubing with an ultra smooth inner surface for sanitary transfer of sensitive fluids. Ismatec™ Tygon™ Sl Silicone 3350 Platinum 2-stop Tubing requires extension tubing on both suction and discharge sides.
60.25€ - 135.00€
Especificaciones
Tipo de producto Tubos de 2 tapones
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense XXIII, FDA 21 CFR, parte 177.2600. También superan los estándares sanitarios 3A
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Silicona Tygon SI 3350
Longitud global (métrico) 40 cm
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
10124552
Ver documentos Detalles de la promoción
Ismatec™
SC0626
1,30mm de diámetro interior
135.00€
paquete de 6
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10297122
Ver documentos Detalles de la promoción
Ismatec™
SC0625A
DI de 1,14mm, DE de 2,82mm
135.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10386492
Ver documentos Detalles de la promoción
Ismatec™
SC0622
0,76mm de diámetro interior Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10790155
Ver documentos Detalles de la promoción
Ismatec™
SC0620A
0,51mm de diámetro interior Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Steam autoclavable.
  • Excellent biological compatibility.
  • Ultra-smooth inner bore reduces potential for particle entrapment.
  • Lower level of protein binding.
  • Entirely non-toxic, non-hemolytic and non-pyrogenic.
  • Weather, ozone, sunlight and radiation resistant.
  • Resistant to fungus.
  • Odorless.
  • Not suitable for concentrated solvents, oils, acids or diluted sodium hydroxide.
  • Relatively high gas permeability.
  • Applications
    • Acids: Limited
    • Alkaline solutions: Limited
    • Solvents: Limited
    • Pressure: Not recommended
    • Vacuum: Good
    • Viscous media: Fair
    • Sterile media: Excellent
  • Complies with:
    • US Pharmacopoea XXIII Cl.Vl FDA 21 CFR, Part 177.2600.
    • Also exceeds 3A sanitary standards
  • Sterilization
    • Autoclavable with steam, 30 minutes at 1 bar (15 psi) and 121°C.
    • Gas sterilization with ethylene oxide.
    • Sterilization with radiation up to 2.5 mrad.
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de 2 tapones
Esterilizable en autoclave
40 cm
-60 °C
CO2 25147, O2 4715, N2 2284
Transparente
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense XXIII, FDA 21 CFR, parte 177.2600. También superan los estándares sanitarios 3A
Silicona Tygon SI 3350
Transferencia sanitaria de líquidos sensibles. Casetes CA.
6 Piezas por pack
No adecuados para disolventes concentrados, aceites, ácidos o hidróxido de sodio diluido. Permeabilidad a los gases relativamente alta.
de 200 °C