Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon R3607
Formulados para resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y son menos permeables que los tubos de caucho. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon R3607 admiten prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences 070534-24L-ND
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12068908
  • 73.30€ / 10 metros
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La formulación de base biológica ofrece un rendimiento excelente
  • La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
  • No tóxico y no contaminante
  • Pared interior lisa y pulida
  • Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
  • No contiene BPA ni ftalatos
  • Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
Aplicaciones típicas
  • Laboratorio general
  • Comida y bebida
  • Biofarmacia
  • Instrumentos analíticos
  • Bombas peristálticas y de vacío
  • Ideal para condensadores, incubadoras, desecadores, líneas de gas y líneas de drenaje
  • Transparente
  • Resistentes a la fatiga por flexión y a la abrasión
  • Menos permeables que los tubos de caucho
  • Para su uso con prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
Tubing
0.11 in.
Tygon R3607
1000 cm
0.85 mm
-58°F
1/pack
165.2°F
Morado/blanco
2,79 mm
32.8 ft.
0.03 in.
Para la dispensación de muestras y reactivos, ensayos biológicos y químicos, así como análisis de agua y suelos
de -50 °C
Morado/blanco
de 74 °C