Learn More
Saint-Gobain Tubos Tygon R3607
Formulados para resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y son menos permeables que los tubos de caucho. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon R3607 admiten prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio.
Marca:  Saint-Gobain 070534-22-ND
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10602925
  • 40.45€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío
29-06-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Bio-based formulation delivers excellent performance
  • Lot-to-lot consistency for reproducible results
  • Non-toxic and non-contaminating
  • Smooth, polished inner wall
  • Slips easily over fittings and grips securely for simple lab set-ups
  • Contains no BPA or phthalates
  • Standard sizes available to hold full vacuum at room temperature
Typical Applications
  • General laboratory
  • Food & beverage
  • Biopharmaceutical
  • Analytical instruments
  • Peristaltic and vacuum pumps
  • Ideal for condensers, incubators,
  • desiccators, gas lines and drain line
Especificaciones
Especificaciones
USP Class VI
2.29 mm
0.85 mm
74°C
1 unidad
Morado/negro
2.29 mm
For sample and reagent dispensing, biological and chemical assays, and water and soil analysis
-50°C
0.57 x 0.90mm