Learn More
Masterflex™ Tubos Tygon™ R-3603 Lab
Formulados para resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y son menos permeables que los tubos de caucho. Los tubos de laboratorio Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ R– 3603 admiten prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio.
86.55€ - 182.00€
Especificaciones
Tipo de producto Tubing
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA, cumple con los requisitos de la Clase VI de la USP y NSF 51, USP Class VI, NSF 51
Material Plástico
Longitud global (imperial) 49.2 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
15119222
Ver documentos Detalles de la promoción
Masterflex™
06407-72
1,6 mm 4,8 mm
106.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15176494
Ver documentos Detalles de la promoción
Masterflex™
06407-70
0,8 mm 2,4 mm
86.55€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
13553610
Ver documentos Detalles de la promoción
Masterflex™
06407-78
4,8 mm 8 mm
182.00€
15 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10160551
Ver documentos Detalles de la promoción
Masterflex™
ACF00005-C
2,4 mm 5,6 mm
86.80€
15 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Gracias a una formulación de base biológica, ofrece un excelente rendimiento
  • Uniformidad entre lotes con resultados reproducibles
  • No tóxico y no contaminante
  • Pared interior suave y pulida
  • Se ajusta a los accesorios con facilidad y se adhiere con seguridad en configuraciones sencillas de laboratorio
  • No contiene BPA ni ftalatos
  • Disponible en tamaños estándar para mantener un vacío completo a temperatura ambiente
Aplicaciones de uso general
  • Laboratorios multianalíticos
  • Alimentos y bebidas
  • Productos biofarmacéuticos
  • Instrumentos analíticos
  • Bombas peristálticas y de vacío
  • Ideal para condensadores, incubadores, desecadores, conductos de gas y líneas de drenaje&
Especificaciones
Especificaciones
Tubing
Plástico
15 m
74 °C
Estéril
Shore A, 15 s 56
74 °C
Conformidad con la FDA, cumple con los requisitos de la Clase VI de la USP y NSF 51, USP Class VI, NSF 51
49.2 ft.
Laboratorio general, alimentos y bebidas, biofarmacéutica, instrumentos analíticos
1 unidad
Transparente
Los tubos