Learn More
Saint-Gobain Tubos de silicona al platino translúcidos 3350 Tygon™
Formulados para ofrecer resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y menos permeables que los tubos de caucho. Los tubos de silicona al platino Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ 3350 admiten prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio.
Marca:  Saint-Gobain T3301-13
Detalles adicionales : Peso : 0.14400kg
Código de producto. 11998169
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • La formulación de base biológica ofrece un rendimiento excelente
  • La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
  • No tóxico y no contaminante
  • Pared interior lisa y pulida
  • Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
  • No contiene BPA ni ftalatos
  • Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
Aplicaciones típicas
  • Laboratorio general
  • Alimentos y bebidas
  • Biofarmacia
  • Instrumentos analíticos
  • Bombas peristálticas y de vacío
  • Ideal para condensadores, incubadoras, desecadores, líneas de gas y líneas de drenaje
Especificaciones
Especificaciones
Fabricados de acuerdo con las regulaciones de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), la FDA (alimentos), la GLP y los criterios NSF
0,8 mm
2,4 mm
0,8 mm
-80 °C
Estéril
Los tubos
De – 80 a 220 °C
Esterilizable en autoclave
Silicona
15 m
Trabajos farmacéuticos, de laboratorio y de alta pureza
1 unidad
Translúcido
1 bar