Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos para molino Tygon™
Adecuados para aplicaciones que utilizan acetona, metiletilcetona (MEK) y otros productos químicos altamente agresivos. Los tubos para molino Tygon tienen una larga vida útil, con alta resistencia a la fatiga debido a la flexión.
Marca: Saint Gobain Life Sciences 07MHLLM19
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Para su uso con productos químicos altamente agresivos
- Larga vida útil
- Alta resistencia a la fatiga debido a la flexión
Especificaciones
Tubing | |
Amarillo/azul | |
0.06 in. | |
DEHP | |
0.85 mm | |
6/paq. |
Con certificación de la FDA | |
Esterilizable en autoclave | |
1,52 mm | |
0.03 in. | |
Bombas peristálticas Masterflex, Ismatec, Gilson y Watson-Marlow | |
Amarillo/azul |