Learn More
Ismatec™ Tygon MHSL 2001 Standard Tubing
Transparent, plasticizer-free tubing with superior pump life. Ismatec™ Tygon™ MHSL 2001 Standard Tubing is especially designed for MEK and other aggressive solvents.
Marca:  Ismatec™ SC0833
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10424772
  • 255.00€ / 15 metros
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
FDA
Autoclavable
Tygon MHSL 2001
15 m
Standard Tubing
MEK and other aggressive solvents.
-73°C
Acids, Alkalies
CO2 1140, O2 76, N2 190
Transparent
6.4 mm
9.6 mm
1.6 mm
peristaltic pump
57°C
1 Each
6.4mm I.D., 9.6mm O.D.