Learn More
Ismatec™ Tygon MHSL 2001 Standard Tubing
Transparent, plasticizer-free tubing with superior pump life. Ismatec™ Tygon™ MHSL 2001 Standard Tubing is especially designed for MEK and other aggressive solvents.
Marca: Ismatec™ SC0832
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Sin plastificante ni aceite.
- Orificio liso.
- La baja sorción mantiene la integridad del líquido y del tubo.
- No altera el medio de bombeo.
- No se liberan materiales peligrosos cuando se incineran de forma adecuada.
- Aplicaciones
- Ácidos: Excelente
- Soluciones alcalinas: Excelente
- Disolventes: Bueno/excelente
- Cumple con: FDA.
- Esterilización
- Esterilizables en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar (15 psi) y 121 °C.
- Esterilización por gas con óxido de etileno.
- Esterilizar con radiación de hasta 2,5 mrad.
Especificaciones
FDA | |
57°C | |
Tygon MHSL 2001 | |
1,6 mm | |
MEK y otros disolventes agresivos. | |
DI de 4,8mm, DE de 8,0mm |
Transparent | |
Esterilizable en autoclave | |
15 m | |
Tubos estándar | |
-73 °C | |
CO2 1140, O2 76, N2 190 |