Learn More
Ismatec™ Tygon™ MHSL 2001 2-stop Tubing
Transparent, plasticizer-free 2-stop Tygon™ tubing with superior pump-life. Ismatec™ Tygon™ MHSL 2001 2-stop Tubing is especially designed for MEK and other aggressive solvents.
26.00€ - 125.00€
Especificaciones
Tipo de producto Tubos de 2 tapones
Certificaciones/conformidad FDA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Tygon MHSL 2001
Longitud global (métrico) 38,1 cm
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
10114982
Ver documentos Detalles de la promoción
Ismatec™
SC0824
DI de 2,79mm, DE de 4,49mm
125.00€
paquete de 6
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10454192
Ver documentos Detalles de la promoción
Ismatec™
SC0822
DI de 2,06mm, DE de 3,76mm
125.00€
paquete de 6
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10423812
Ver documentos Detalles de la promoción
Ismatec™
SC0816
DI de 0,64mm, DE de 2,44mm
26.00€
paquete de 6
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10338092
Ver documentos Detalles de la promoción
Ismatec™
SC0820
DI de 1,52mm, DE de 3,22mm
125.00€
paquete de 6
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10504223
Ver documentos Detalles de la promoción
Ismatec™
SC0818
DI de 1,02mm, DE de 2,72mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Plasticizer and oil-free.
  • Smooth inner-bore.
  • Low sorption maintains fluid and tube integrity.
  • Does not impart anything into the pumping medium.
  • No release of hazardous materials when properly incinerated.
  • Applications
    • Acids: Excellent
    • Alkaline solutions: Excellent
    • Solvents: Good/Excellent
  • Complies with: FDA.
  • Sterilization
    • Autoclavable with steam, 30 minutes at 1 bar (15 psi) and 121°C.
    • Gas sterilization with ethylene oxide.
    • Sterilization with radiation up to 2.5 mrad.
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de 2 tapones
Esterilizable en autoclave
38,1 cm
Para la MEK y otros disolventes agresivos. Casetes CA
6 Piezas por pack
CO2 1140, O2 76, N2 190
de 57 °C
FDA
Tygon MHSL 2001
bomba peristáltica
-73 °C
Ácidos y alcalinos